Merck
03668
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid copper(II) disodium salt
≥97.0% (calculated on dry substance, RT)
Synonim(y):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid copper(II) disodium salt, Copper disodium ethylenediaminetetraacetate, EDTA copper(II) disodium salt, Edathamil
About This Item
Wzór liniowy:
Cu(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.74
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (calculated on dry substance, RT)
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤15% water
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Cu++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Cu.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;/q;+2;2*+1/p-4
Klucz InChI
KCFCAUKZKOSSBI-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Służy do eliminacji hamowania reakcji katalizowanych przez enzymy z powodu śladowych ilości metali ciężkich.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)