Kluczowe dokumenty
1.05217
Supelco
Roztwór miedzi dwuamonowej ®
Cu(NH₄)₂-EDTA 0.1 mol/l
Synonim(y):
Roztwór dwuamonowy EDTA Coopera; roztwór dwuamonowy kwasu etylenodiaminotetraoctowego Coopera
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Acid-base reactions
reaction type: Complexometric reactions
stężenie
0.1 M
metody
titration: suitable
pH
9.7-10.3 ( in H2O)
gęstość
1.02 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Komentarz do analizy
Oznaczenie (Cu): 0,098 - 0,102 mol/l
Wartość pH: 9,7 - 10,3
Wolny EDTA: zgodny
Wolna miedź: zgodny
Informacje prawne
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)