Kluczowe dokumenty
32319
Sodium acetate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., anhydrous
Synonim(y):
Acetic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
agency
reag. Ph. Eur.
Próba
≥99.0% (perchloric acid titration)
Formularz
solid
temp. samozapłonu
1112 °F
zanieczyszczenia
≤0.01% in water soluble matter
strata
≤1% loss on drying, 120 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 5%)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Al: ≤10 mg/kg
Ca: ≤0.005%
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤0.001%
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤0.002%
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
przydatność
in accordance for appearance of solution
ciąg SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- 1,2-Dihydropyridines by reacting 3-formylchromones, N-nucleophiles, and active methylene molecules.
- 2(3H)-Furanone derivatives by using cinnamaldehyde and 5-aryl-2(3H) furanone.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)