Merck
00291
Supelco
Chlormequat-1,1,2,2-d4 chloride
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(2-Chloroethyl-d4)trimethylammonium chloride, Chlorocholine-1,1,2,2-d4 chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5D4H9Cl2N
Masa cząsteczkowa:
162.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
czystość izotopowa
≥99 atom % D
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
Format
neat
ciąg SMILES
ClC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C.[Cl-]
InChI
1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i4D2,5D2;
Klucz InChI
UHZZMRAGKVHANO-HGFPCDIYSA-M
Zastosowanie
  • Powierzchniowo wzmocniona spektroskopia Ramana naładowanych sond pod odwróconą superhydrofobową platformą do wykrywania pozostałości chemikaliów rolniczych w ryżu w połączeniu z lekką siecią głębokiego uczenia: Niniejsze badanie demonstruje nowatorskie zastosowanie Chlormequat-1,1,2,2-d4 Cl w wykrywaniu chemikaliów rolniczych w ryżu. Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej wzmocnionej powierzchniowo zapewnia zwiększoną czułość i specyficzność, ułatwioną przez odwróconą platformę superhydrofobową i zintegrowaną z lekką siecią głębokiego uczenia w celu wydajnej analizy (Weng et al., 2023).
  • Wysoce dyspergowalne w wodzie funkcjonalizowane hydroksylowo kowalencyjne struktury organiczne jako matryca do ulepszonej identyfikacji MALDI-TOF MS i kwantyfikacji czwartorzędowych soli amoniowych w wodzie i owocach: Badania te badają zastosowanie Chlormequat-1,1,2,2-d4 Cl w zwiększaniu wydajności kowalencyjnych struktur organicznych stosowanych jako matryce w MALDI-TOF MS do wykrywania i kwantyfikacji czwartorzędowych soli amoniowych. Funkcjonalizacja hydroksylowa przyczynia się do dyspergowalności w wodzie, oferując znaczną poprawę procesu identyfikacji w próbkach wody i owoców (Zheng et al., 2022).
  • Zakłócający wpływ chlorku chloromekwatu na hormon wzrostu jest związany z ciążą: W niniejszym badaniu zbadano biologiczny wpływ chloromekwatu-1,1,2,2-d4 Cl, w szczególności jego destrukcyjny wpływ na regulację hormonu wzrostu w czasie ciąży. Odkrycia mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia szlaków biochemicznych, na które wpływa ten związek i jego implikacji dla zdrowia reprodukcyjnego (Wu et al., 2024).
  • Wywołana chlorkiem chloromekwatu aktywacja szlaku sygnałowego PI3K/AKT, w którym pośredniczy kalmodulina, doprowadziła do pogorszenia jakości nasienia u dojrzewających myszy: Niniejsza publikacja szczegółowo opisuje szkodliwy wpływ chloromekwatu-1,1,2,2-d4 Cl na jakość nasienia u myszy, w którym pośredniczy aktywacja szlaku sygnałowego PI3K/AKT zależnego od kalmoduliny. Takie badania są niezbędne do oceny toksykologii reprodukcyjnej chlormekwatu i powiązanych związków (Wang et al., 2024).
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)