Merck
38117
Supelco
Mepiquat chloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
1,1-Dimethylpiperidinium chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.66
Beilstein:
3914089
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].C[N+]1(C)CCCCC1
InChI
1S/C7H16N.ClH/c1-8(2)6-4-3-5-7-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
VHOVSQVSAAQANU-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Chlorek Mepiquat to syntetyczny regulator wzrostu roślin, który jest wchłaniany przez liście i przenoszony w całej roślinie. Jest szeroko stosowany do manipulowania strukturą roślin i pomaga zwalczać nadmierny wzrost wegetatywny, który pozostawiony bez kontroli może prowadzić do niepożądanego zrzucania owoców, gnicia pęcherzyków i zmniejszenia plonów. Chlorek mepikwatu hamuje syntezę kwasu giberelinowego, zmniejszając w ten sposób powiększanie się komórek i szybkość ich podziału. Zastosowanie chlorku mepikwatu w bawełnie skutkuje bardziej zwartą rośliną spowodowaną skróconym wydłużeniem międzywęźli, zmniejszeniem głównych węzłów łodygi oraz zmniejszeniem ekspansji liści i powierzchni liści.
Chlorek mepikwatu jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 (uchylającym dyrektywę 91/414/EWG). Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) dla mepikwatu (suma mepikwatu i jego soli, wyrażona jako chlorek mepikwatu) wynosi od 0,02 mg/kg do 4 mg/kg dla wielu produktów pochodzenia roślinnego i 40 mg/kg dla siemienia lnianego, gorczycy, słonecznika i maku. W przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego NDP wynosi od 0,05 mg/kg do 0,8 mg/kg zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/976.
Mepikwat musi być monitorowany w ramach Wieloletniego Programu Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonego w UE i EFTA w produktach pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych. CRM chlorku mepikwatu może być również używany do:
  • Oceny wpływu zagęszczenia roślin na reakcję bawełny na zastosowanie chlorku mepikwatu w celu wyizolowania określonej kombinacji optymalizującej wzrost roślin i plon.
  • Ilościowego określenia wzrostu i fizjologicznych reakcji roślin bawełny na reżimy temperaturowe i dawki chlorku mepikwatu.
  • Określenie skuteczności chlorku mepikwatu na wysokość roślin, cechy morfologiczne łodygi, akumulację ligniny, powiązane aktywności enzymatyczne i jego związek z odpornością na wyleganie u kukurydzy.
  • Ocena roli metabolizmu i sygnalizacji kwasu giberelinowego w indukowanym chlorkiem mepikwatu hamowaniu wydłużania międzywęźli u sadzonek bawełny.
  • Ocena wpływu różnych stężeń chlorku mepikwatu na zmiany morfologiczne i fizjologiczne w klonach eukaliptusa
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)