Key Documents
52485
Mepiquat-d16 chloride
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1,1-Dimethylpiperidinium-d16 chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
czystość izotopowa
≥98 atom % D
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥97.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
format
neat
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mepiquat-d16 chloride is an isotope-labeled analog of the plant growth regulator, mepiquat chloride.
Zastosowanie
Isotope-labeled compounds are increasingly used in isotope dilution mass spectrometry (IDMS) for the quantitative analysis of pesticides. The main advantage of using the IDMS technique is because isotope-labeled compounds have nearly the same physical properties as their non-labeled counterpart analog, and thus show identical behavior during the workup and sample preparation process. This helps in overcoming the problems of matrix effects generally encountered in the usual LC-MS/GC-MS analysis potentially resulting in biased results. By spiking the sample before workup with its isotope labeled analog, the loss of analyte that leads to matrix effects can be determined and compensated.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?