Merck
90479
Supelco
Glyphosate-2-13C,15N
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
HO2C13CH215NHCH2PO3H2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥99% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤0.5% water
mp
230 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
OC(=O)[13CH2][15NH]CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1,4+1
Klucz InChI
XDDAORKBJWWYJS-VFZPYAPFSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Glyphosate is one of the most used herbicides, especially in agriculture applications such as weed and vegetation control.
Zastosowanie
Glyphosate-2-13C,15N may be used as a reference standard for the determination of glyphosate-2-13C,15N in saline natural water samples by high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS). It may also be used as an internal standard for the analysis of glyphosate, aminomethylphosphonic acid and glufosinate in water samples by online solid-phase extraction (SPE) followed by HPLC/MS.
Komentarz do analizy
13C enrichment ≥99 atom% based upon labeld precursor
15N enrichment ≥98 atom% based upon labeld precursor
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Optimization of an Enrichment and LC-MS/MS Method for the Analysis of Glyphosate and Aminomethylphosphonic Acid (AMPA) in Saline Natural Water Samples without Derivatization
Pupke D, et al.
Journal of Chromatography and Separation Techniques, 7(338), 2-2 (2016)
Methods of analysis by the US geological survey organic geochemistry research group-determination of glyphosate, aminomethylphosphonic acid, and glufosinate in water using online solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography/mass spectrometry
Lee EA, et al.
Journal of Chromatography and Separation Techniques, 7(338), 2-2 (2002)
Lene Nørby Nielsen et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 233, 364-376 (2017-11-03)
Recently, concerns have been raised that residues of glyphosate-based herbicides may interfere with the homeostasis of the intestinal bacterial community and thereby affect the health of humans or animals. The biochemical pathway for aromatic amino acid synthesis (Shikimate pathway), which
Produkty
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.
Glifosat i związki pokrewne są mierzone w płatkach owsianych i płatkach dla niemowląt przy użyciu cząstek na bazie polimeru jonowymiennego do HPLC i SPE. Uzyskano niski poziom detekcji.