Merck
608629
Sigma-Aldrich
Glyphosate-2-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
HO2C13CH215NHCH2PO3H2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
mp
230 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
OC(=O)[13CH2][15NH]CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1,4+1
Klucz InChI
XDDAORKBJWWYJS-VFZPYAPFSA-N
Opis ogólny
Glyphosate-2-13C,15N is enriched with 13C and 15N isotopes.
Zastosowanie
Glyphosate-2-13C,15N has been used widely in the field of agriculture. It is also used as an internal standard for water quality determination.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lene Nørby Nielsen et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 233, 364-376 (2017-11-03)
Recently, concerns have been raised that residues of glyphosate-based herbicides may interfere with the homeostasis of the intestinal bacterial community and thereby affect the health of humans or animals. The biochemical pathway for aromatic amino acid synthesis (Shikimate pathway), which