Kluczowe dokumenty
NIST953
Neutron density monitor wire
NIST® SRM® 953, cobalt in aluminum
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
wire
opakowanie
pkg of 1 m
producent / nazwa handlowa
NIST®
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest dostarczany jako źródło referencyjne kobaltu w stopie aluminium, aby służyć jako standard drutu monitorującego gęstość neutronów. Więcej informacji można znaleźć w COA i SDS.
SRM 953_cert
SRM 953_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Cobalt (Co)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ni-Cr alloy as neutron flux monitor: composition and homogeneity assessment by NAA.
Fran?a E J, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 257(1), 113-115 (2003)