Key Documents
ERMEB530A
Aluminum gold alloy
0.1% Au, 0.1 mm foil, ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
product name
Aluminum gold alloy (0.1% Au), 0.1 mm foil, ERM®, certified reference material
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
format
matrix material
Opis ogólny
Certified for the gold content in Aluminum.
ERM-EB530A_cert
ERM-EB530_report
ERM-EB530_origin
Komentarz do analizy
For more information please see:
ERMEB530A
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)