Merck
Y0002007
Sulfobutylbetadex impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1,4-Butane sultone, 4-Hydroxybutane-1-sulfonic acid δ-sultone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.17
Beilstein:
110588
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
betadex
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
bp
>165 °C/25 mmHg (lit.)
mp
12-15 °C (lit.)
gęstość
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S1(=O)CCCCO1
InChI
1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
Klucz InChI
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Sulfobutylbetadex impurity B EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
309.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
154 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)