Merck
Y0001395
Voriconazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2R,3S-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, UK-109496
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14F3N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
voriconazole
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](c1ncncc1F)[C@](O)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3F
InChI
1S/C16H14F3N5O/c1-10(15-14(19)5-20-7-22-15)16(25,6-24-9-21-8-23-24)12-3-2-11(17)4-13(12)18/h2-5,7-10,25H,6H2,1H3/t10-,16+/m0/s1
Klucz InChI
BCEHBSKCWLPMDN-MGPLVRAMSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Voriconazole EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Voriconazole is an antifungal used to treat serious fungal infections. Voriconazole inhibits ergosterol synthesis by inhibiting CYP450-dependent 14-α sterol demethylase resulting in a depletion of ergosterol in fungal cell membranes.
Voriconazole is an antifungal, which inhibits ergosterol synthesis.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 Oral
Organy docelowe
Eyes, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Martyna Mroczyńska et al.
Microorganisms, 8(2) (2020-02-26)
Triazoles are the only compounds used as antibiotics in both medicine and agriculture. The presence of triazoles in the environment can contribute to the acquisition of azole resistance among isolates of Aspergillus fumigatus. The objective of this study was to
Atsuko Sunada et al.
Ophthalmology, 121(10), 2059-2065 (2014-06-02)
To evaluate the effectiveness of topical agents for the treatment of Acanthamoeba keratitis (AK). Laboratory research. Fifty-six Acanthamoeba isolates from 56 patients with clinically proven AK were studied. The effectiveness of 7 agents against Acanthamoeba cysts was determined in vitro.
Kim Vanstraelen et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(11), 6782-6789 (2014-09-04)
Setting the adequate dose for voriconazole is challenging due to its variable pharmacokinetics. We investigated the impact of hypoalbuminemia (<35 g/liter) on voriconazole pharmacokinetics in adult intensive care unit (ICU) patients treated with voriconazole (20 samples in 13 patients) as
Chang Hyun Park et al.
Cornea, 33(9), 928-934 (2014-07-12)
The aim of this study was to evaluate the toxicity of intrastromally injected voriconazole on corneal endothelial cells in rabbits. In total, 32 eyes of 16 rabbits (8 eyes for each group) were divided into 4 groups according to the
Yongxuan Hu et al.
Mycopathologia, 179(1-2), 103-109 (2014-11-05)
Chromoblastomycosis, a chronic fungal infection of skin and subcutaneous tissue caused by dematiaceous fungi, is associated with low cure and high relapse rates. Among all factors affecting clinical outcome, etiological agents have an important position. In southern China, Fonsecaea pedrosoi