Key Documents
30-2730
Titanium(IV) oxide
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Titania, Titanium dioxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.0%
Postać
solid
skład
rutile, ~90%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: titanium
dostępność
available only in Japan
mp
>350 °C (lit.)
gęstość
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N