Kluczowe dokumenty
15-2330
2-Propanol
≥99.0%, SAJ first grade
Synonim(y):
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
2-Propanol, SAJ first grade, ≥99.0%
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
750 °F
granice wybuchowości
2.0-12.7 %, 93 °C
dostępność
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Wybór mieszanego rozpuszczalnika woda-alkohol do syntezy nanocząstek polidopaminy przy użyciu parametrów rozpuszczalności...: Badania te podkreślają zastosowanie 2-propanolu jako rozpuszczalnika w syntezie nanocząstek polidopaminy, optymalizując warunki dla wielkości cząstek i jednorodności za pomocą technik parametru rozpuszczalności (Jiang et al., 2014).
- Wydajna enancjoselektywna synteza (R)-[3,5-bis(trifluorometylo)fenylo]etanolu przez Leifsonia xyli CCTCC M 2010241 z wykorzystaniem izopropanolu jako współsubstratu...: Badanie to demonstruje zastosowanie 2-propanolu w enancjoselektywnej syntezie chiralnych alkoholi, podkreślając jego rolę jako współsubstratu w biokatalizie (Ouyang et al., 2013).
- ESI-MS w czasie rzeczywistym konwersji enzymatycznej: wpływ rozpuszczalników organicznych i multipleksowania...: Badania analizują wpływ różnych rozpuszczalników organicznych, w tym 2-propanolu, na reakcje enzymatyczne przy użyciu spektrometrii mas z jonizacją elektrorozpryskową w czasie rzeczywistym, oferując wgląd w wpływ rozpuszczalników na kinetykę enzymów (Scheerle et al., 2012).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
53.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?