Kluczowe dokumenty
07-1490
Dibutylamine
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
4.46 (vs air)
ciśnienie pary
1.9 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
594 °F
granice wybuchowości
10 %
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L)
bp
159 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
gęstość
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
104.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)