935948
Sodium hexafluorophosphate solution
in propylene carbonate, 1.0 M (NaPF6 in PC), battery grade
Synonim(y):
1.0 M NaPF6 in PC
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Postać
solution
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
0.95-1.05 M (NaPF6)
1.0 M (NaPF6 in PC)
zanieczyszczenia
≤100 ppm Acid
≤500.0 ppm H2O
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)