935972
Sodium hexafluorophosphate solution
in ethylene carbonate, dimethylcarbonate, and ethylmethylcarbonate, 1.0 M NaPF6 in EC/DMC/EMC=1:1:1 (v/v/v), battery grade
Synonim(y):
1.0 M NaPF6 in EC/DMC/EMC
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Postać
solution
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
0.95-1.10 M (NaPF6)
zanieczyszczenia
≤100 ppm Acid
≤100.0 ppm H2O
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C