Kluczowe dokumenty
935964
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluorophosphate solution
greener alternative
in ethylene carbonate and dimethylcarbonate, 1.0 M NaPF6 in EC/DMC=50/50 (v/v), battery grade
Synonim(y):
1,0 M NaPF6 w EC/DMC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352600
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
opis
Application: Battery Manufacturing
Formularz
solution
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
(NaPF6 0.95-1.10 M)
zanieczyszczenia
≤100 ppm Acid
≤100.0 ppm H2O
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Roztwór heksafluorofosforanu sodu w węglanie etylenu i węglanie dimetylu, 1,0 M NaPF6 w EC/DMC=25/75 (w/w) to roztwór NaPF6 klasy akumulatorowej rozpuszczony w dwuskładnikowej mieszaninie EC/DMC=50/50 (v/v). Produkt jest klarownym roztworem ze ściśle zminimalizowanymi zanieczyszczeniami, w tym niską wilgotnością, niską zawartością metali śladowych, niską zawartością chlorków i niską zawartością siarczanów.
Zastosowanie
1,0 M NaPF6 w EC/DMC=50/50 (v/v), klasa akumulatorowa to doskonały elektrolit, przeznaczony do wysokowydajnych akumulatorów sodowo-jonowych Węglan etylenu (EC) jest popularnym rozpuszczalnikiem, ponieważ zapewnia wysoką stałą dielektryczną do rozpuszczania soli elektrolitycznej i pomaga tworzyć jonowo przewodzącą, pasywującą stałą interfazę elektrolitu (SEI) na elektrodach. Dodatek węglanu dimetylu (DMC) obniża lepkość i temperaturę topnienia mieszanki, dając elektrolit o dobrej równowadze między pożądanymi właściwościami elektrochemicznymi, wysoką stałą dielektryczną i niską lepkością
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)