Merck
05-1060
Sigma-Aldrich
Calcium stearate
CP, 6.2-7.2% Ca basis
Synonim(y):
Octadecanoic acid calcium salt, Stearic acid calcium salt
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)16COO]2Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
607.02
Beilstein:
3919698
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
CP
Formularz
solid
skład
Ca, 6.2-7.2%
dostępność
available only in Japan
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Ca/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)