Kluczowe dokumenty
307564
Zinc stearate
technical grade
Synonim(y):
Stearic acid zinc salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Formularz
powder
temp. samozapłonu
1454 °F
skład
mixture consisting mainly of palmitate (C16) and stearate (C18) salts, 90%
stearate salt : Minimum, ~40% GC
mp
128-130 °C (lit.)
128-130 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?