Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2106553
Sigma-Aldrich
Anti-CTSD antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CTSD(1509)
mouse ... Ctsd(13033)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany w stronę C-końca ludzkiego CTSD
Działania biochem./fizjol.
Ctsd jest kwaśną proteazą aktywną w wewnątrzkomórkowym rozkładzie białek.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KTICLSGFMGMDIPPPSGPLWILGDVFIGSYYTVFDRDNNRVGFANAVVL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Madhulika Tripathi et al.
Cell death & disease, 7(12), e2513-e2513 (2016-12-09)
Hyperhomocysteinemia (HHcy) is a well-known risk factor for stroke; however, its underlying molecular mechanism remains unclear. Using both mouse and cell culture models, we have provided evidence that impairment of autophagy has a central role in HHcy-induced cellular injury in
Sigrid Regauer et al.
Histology and histopathology, 29(8), 1017-1025 (2014-01-10)
Introduction. Lichen planus (LP) is a chronic cytokine-mediated disease of possible auto-immune etiology. 25% of men have anogenital manifestations. Erosive penile LP causes a scarring phimosis of the foreskin in uncircumcised men. Mast cells as potent immune modulators have been
Petya Valcheva et al.
Atherosclerosis, 235(2), 247-255 (2014-06-02)
The inhibition of the renal renin-angiotensin system by the active form of vitamin D contributes to the cardiovascular health benefits of a normal vitamin D status. Local production of angiotensin-II in the vascular wall is a potent mediator of oxidative
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2106553-50UG
SAB2106553-100UL4061836111168