Kluczowe dokumenty
SAB1405677
Sigma-Aldrich
Anti-CTSD antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CLN10, CPSD, MGC2311
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~44.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTSD(1509)
Opis ogólny
Gen ten koduje lizosomalną proteazę aspartylową składającą się z dimeru połączonych dwusiarczkiem łańcuchów ciężkich i lekkich, wytwarzanych z pojedynczego prekursora białkowego. Proteaza ta, należąca do rodziny peptydaz C1, ma specyficzność podobną, ale węższą niż pepsyna A. Transkrypcja tego genu jest inicjowana z kilku miejsc, w tym jednego, które jest miejscem startowym dla transkryptu regulowanego estrogenem. Mutacje w tym genie są zaangażowane w patogenezę kilku chorób, w tym raka piersi i prawdopodobnie choroby Alzheimera. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CTSD (AAH16320.1, 1 a.a. ~ 412 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MQPSSLLPLALCLLAAPASALVRIPLHKFTSIRRTMSEVGGSVEDLIAKGPVSKYSQAVPAVTEGPIPEVLKNYMDAQYYGEIGIGTPPQCFTVVFDTGSSNLWVPSIHCKLLDIACWIHHKYNSDKSSTYVKNGTSFDIHYGSGSLSGYLSQDTVSVPCQSASSASALGGVKVERQVFGEATKQPGITFIAAKFDGILGMAYPRISVNNVLPVFDNLMQQKLVDQNIFSFYLSRDPDAQPGGELMLGGTDSKYYKGSLSYLNVTRKAYWQVHLDQVEVASGLTLCKEGCEAIVDTGTSLMVGPVDEVRELQKAIGAVPLIQGEYMIPCEKVSTLPAITLKLGGKGYKLSPEDYTLKVSQAGKTLCLSGFMGMDIPPPSGPLWILGDVFIGRYYTVFDRDNNRVGFAEAARL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuan Li et al.
International journal of molecular sciences, 18(2) (2017-02-22)
We aimed to investigate the effect of advanced glycation end products (AGEs) on the proliferation and migration ability of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs). Cell proliferation was detected by methyl thiazolyl tetrazolium (MTT) assay, real-time cell analyzer and 5-Ethynyl-2'-deoxyuridine
Sigrid Regauer et al.
Histology and histopathology, 29(8), 1017-1025 (2014-01-10)
Introduction. Lichen planus (LP) is a chronic cytokine-mediated disease of possible auto-immune etiology. 25% of men have anogenital manifestations. Erosive penile LP causes a scarring phimosis of the foreskin in uncircumcised men. Mast cells as potent immune modulators have been
Petya Valcheva et al.
Atherosclerosis, 235(2), 247-255 (2014-06-02)
The inhibition of the renal renin-angiotensin system by the active form of vitamin D contributes to the cardiovascular health benefits of a normal vitamin D status. Local production of angiotensin-II in the vascular wall is a potent mediator of oxidative
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1405677-50UG4061835690275