Kluczowe dokumenty
11796895001
Roche
9066 Granulki
powder, suitable for hybridization
Synonim(y):
System DIG
About This Item
Polecane produkty
agency
suitable for
Poziom jakości
Formularz
powder
zastosowanie
sufficient for 6 x 100 mL
producent / nazwa handlowa
Roche
warunki przechowywania
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
hybridization: suitable
kolor
white
pH
7,0
rozpuszczalność
water: soluble
przydatność
suitable for nucleic acid hybridization
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
20-25°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- DIG Easy Hyb™ is a convenient ready-to-use hybridization buffer, saving time and effort.
- DIG Easy Hyb aligns with the principles of Green Chemistry by offering a greener alternative for hybridization buffers.
Uwaga dotycząca przygotowania
Note: For applications with Northern blots, DIG Easy Hyb Granules must be dissolved under RNase-free conditions.
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
DIG Easy Hyb™ Granules Protocol & Troubleshooting