Kluczowe dokumenty
11218590910
Roche
Marker masy cząsteczkowej DNA II, znakowany DIG
solution, pkg of 500 μL (10 μg/ml)
Synonim(y):
Marker DNA
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solution
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
producent / nazwa handlowa
Roche
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
10 μg/mL
kolor
colorless
rozpuszczalność
water: miscible
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Ready-to-use solutions in 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH 8.0.
Sekwencja
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Metody znakowania digoksygeniną (DIG) i zestawy do sond DNA i RNA DIG, znakowanie DNA z losowym primerem, znakowanie nickiem translacyjnym, znakowanie końcowe oligonukleotydów 5' i 3'.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
11218590910 | 4061838699756 |