Key Documents
11218603910
Roche
DNA Molecular Weight Marker III, DIG-labeled
10 μg/mL, pkg of 500 μL (10 μg/ml), solution
Synonim(y):
DNA marker
About This Item
Polecane produkty
Postać
solution
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 500 μL (10 μg/ml)
producent / nazwa handlowa
Roche
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
10 μg/mL
kolor
colorless
rozpuszczalność
water: miscible
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Sekwencja
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.
Metody znakowania digoksygeniną (DIG) i zestawy do sond DNA i RNA DIG, znakowanie DNA z losowym primerem, znakowanie nickiem translacyjnym, znakowanie końcowe oligonukleotydów 5' i 3'.