Kluczowe dokumenty
ZSQ240GVT0
Milli-Q
Milli-Q® SQ Gravity Valve
Gravity dispensing of pure RO water from the Milli-Q® SQ Switch 3.5 L Tank
About This Item
Kod UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
opakowanie
pkg of 1 unit
Parametry
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
kompatybilność
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Opis ogólny
To learn how Milli-Q® SQ 2Series water systems work and read a full overview, visit our dedicated page.
The Milli-Q® SQ Gravity Valve allows the dispensing of pure RO water from the Milli-Q® SQ Switch 3.5 L Tank.
It is a manual valve with 2 m long tubing that is connected to the back of the SQ Switch 3.5 L Tank base which is part of the Milli-Q® SQ 2Series family of water purification systems.
It includes a special key that facilitates tube disconnection.
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Obejrzyj filmy instruktażowe i pobierz instrukcje obsługi laboratoryjnych systemów wodnych Milli-Q® SQ 2Series. Będziesz gotowy do pracy w mgnieniu oka. Kupuj online systemy, akcesoria, wkłady i usługi.
Powiązane treści
Odkryj nowy sposób myślenia o wodzie ultraczystej. Teraz każde stanowisko laboratoryjne z wtyczką może świeżo dozować wodę ultraczystą o wartości 18,2 MΩ∙cm. Solidna jakość. Prosty. Kompaktowy. Skalowalny. Bardziej ekologiczna alternatywa. Kup online.