Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SQPAKT0CM1
Milli-Q
SQPAK TOC Quanta Cartridge
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water with TOC ≤ 5 ppb. Use with the ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
About This Item
Kod UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 unit
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kompatybilność
for use with Milli-Q® SQ 2Series
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
To learn how Milli-Q® SQ 2Series water systems work and read a full overview, visit our dedicated page.
The SQPAK TOC Quanta cartridge produces ultrapure (Type 1) water at 18.2 MΩ·cm resistivity and TOC ≤ 5 ppb.
The cartridge contains IQnano ion-exchange media to remove ions down to trace levels and high-grade synthetic activated carbon that targets traces of organic contaminants.
For use on the ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series configurations, including Milli-Q® SQ 200/200P and SQ 240C/240CV systems.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives . This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product. Click here to view its DfS scorecard.
Cechy i korzyści
  • Easy replacement thanks to the Twist & Lock mechanism
  • Need for cartridge replacement is indicated by an orange blinking pictogram light on the system
  • Ultrapure label and blue color of the SQPAK Quanta cartridge are repeated on the production station interface, to inform about its water purification purpose and guide replacement  
Informacje prawne
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Obejrzyj filmy instruktażowe i pobierz instrukcje obsługi laboratoryjnych systemów wodnych Milli-Q® SQ 2Series. Będziesz gotowy do pracy w mgnieniu oka. Kupuj online systemy, akcesoria, wkłady i usługi.
Powiązane treści
Odkryj nowy sposób myślenia o wodzie ultraczystej. Teraz każde stanowisko laboratoryjne z wtyczką może świeżo dozować wodę ultraczystą o wartości 18,2 MΩ∙cm. Solidna jakość. Prosty. Kompaktowy. Skalowalny. Bardziej ekologiczna alternatywa. Kup online.