SQPAKFINM1
SQPAK™ Final Filter
For bacteria- and particulate-free ultrapure water. Use with ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
About This Item
Polecane produkty
Opis ogólny
SQPAK™ Final filter ensures high-quality, bacteria- and particulate-free ultrapure (Type 1) water at the point of dispense.
The purification technology includes a microfiltration filter that removes bacteria and particulates > 0.22 µm.
For use with the ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series configurations, including Milli-Q® SQ 200/200P and SQ 240C/240CV systems.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Easy replacement by simply twisting
- Replacement is recommended after 6 months
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganisms
- Mode of Action: Filtering
- Application: General laboratory analysis
- Intended Use: Water purification
- Instructions for Use : This item provides water filtered through 0.22 μm sterilizing-grade membranes. Refer to the system equipment userguide section.
- Storage Statement: Store in a dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Protokoły
Obejrzyj filmy instruktażowe i pobierz instrukcje obsługi laboratoryjnych systemów wodnych Milli-Q® SQ 2Series. Będziesz gotowy do pracy w mgnieniu oka. Kupuj online systemy, akcesoria, wkłady i usługi.
Powiązane treści
Odkryj nowy sposób myślenia o wodzie ultraczystej. Teraz każde stanowisko laboratoryjne z wtyczką może świeżo dozować wodę ultraczystą o wartości 18,2 MΩ∙cm. Solidna jakość. Prosty. Kompaktowy. Skalowalny. Bardziej ekologiczna alternatywa. Kup online.