ZSR240PFT0
Milli-Q® SP 240 Prefilter Module
Pretreatment of potable tap water to feed the pure RO water production station
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
opakowanie
pkg of 1 unit
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
6 kg operating weight (13.2 lb)
system H × W × depth
50.3 cm (19.8 in.) × 14.1 cm (5.6 in.) × 22 cm (8.7 in.)
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
The Milli-Q® SP 240 Prefilter Module pretreats potable tap water to feed the pure RO water production station. This prefilter module is recommended to boost the performance of the RO water production station of the Milli-Q® SQ 2Series of water purification systems.
Cechy i korzyści
- Pump regulates feed water pressure to ensure the RO membrane constant up to 42 L/h high flow rate
- SQPAK™ Gard pretreatment pack protects the RO membrane by efficiently removing chlorine, colloids and particulate contaminants from feed tap water
- Compact setup and self-guided installation manual and video let you plug the module next to the pure RO water production station, and move it later if needed
- Individual Twist & Lock cartridge replacement, for each exhausted purification step, simplifies maintenance and limits running cost
- Compact size supports lab sustainability efforts
Komponenty
This catalog number does not include:
- SQPAK™ cartridge
- Power cord adapted to the local electrical network
Informacje prawne
consumable
wyposażenie dodatkowe
Protokoły
Obejrzyj filmy instruktażowe i pobierz instrukcje obsługi laboratoryjnych systemów wodnych Milli-Q® SQ 2Series. Będziesz gotowy do pracy w mgnieniu oka. Kupuj online systemy, akcesoria, wkłady i usługi.
Powiązane treści
Odkryj nowy sposób myślenia o wodzie ultraczystej. Teraz każde stanowisko laboratoryjne z wtyczką może świeżo dozować wodę ultraczystą o wartości 18,2 MΩ∙cm. Solidna jakość. Prosty. Kompaktowy. Skalowalny. Bardziej ekologiczna alternatywa. Kup online.