Merck
VBKG100HB1
Millipore
Viresolve® Barrier Capsule
Retention of viruses, mycoplasma and bacteria from cell culture media
Synonim(y):
Viresolve® Barrier Capsule, 1.0 m 2 with HB connections, Gamma-compatible
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
EPDM rubber seal
polyethersulfone
polyethylene
polypropylene (gamma-stable)
silicone seal
linia produktu
EMPROVE® Filter
producent / nazwa handlowa
Viresolve®
Parametry
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
powierzchnia filtracyjna
1.0 m2
Matryca
Polyethersulfone (PES)
dopasowywanie
1/2 in. inlet/outlet hose barb
Opis ogólny
Filtry barierowe Viresolve® są specjalnie zaprojektowane do usuwania wirusów, mykoplazmy i bakterii z chemicznie zdefiniowanych pożywek do hodowli komórkowych.
Device Configuration: Capsule
Zastosowanie
Zatrzymywanie wirusów, mykoplazmy i bakterii z pożywek do hodowli komórkowych
Inne uwagi
Produkty te są wytwarzane w zakładzie, który przestrzega Dobrych Praktyk Produkcyjnych.
Sposób użycia
  • Zatrzymywanie organizmów: Parwowirus
  • Sposób działania: Filtracja (wykluczenie rozmiaru)
  • Zastosowanie: Oczyszczanie białek
  • Przeznaczenie: Oczyszczanie z wirusów
  • Instrukcja obsługi: Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do tego produktu.
  • Instrukcja przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej
  • Oświadczenie dotyczące utylizacji: Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi.
Uwaga dotycząca przygotowania
Metoda sterylizacji
Kompatybilny z promieniowaniem gamma
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany