XX42PSG01L
Digital Pressure Gauge 3/4 in. left TC connection
About This Item
Kod UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Poziom jakości
Parametry
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi)
Wysokość
60 cm (23.5 in.)
Długość
18 cm
Szerokość
20 cm
masa
3.2 kg
dopasowywanie
3/4 in. sanitary clamp
Cechy i korzyści
The Mini holder and Digital Pressure Gauge 3/4 in. left TC connection is designed for process development and small volume pharmaceutical manufacturing.
Informacje prawne
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany