Key Documents
SX0390
Supelco
Sodium Bromide
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonim(y):
Sodium Bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BrNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-599-9
ciśnienie pary
1.3 hPa ( 806 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Postać
crystals
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
rozpuszczalność
946 g/L
ślady anionów
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
ślady kationów
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.1%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Meets ACS Specifications GR ACS
Komentarz do analizy
Assay (corrected)99.0% minBarium (Ba)0.002% maxBromate (BrO3)0.001% maxCalcium (Ca)0.002% maxChloride (Cl)0.2% maxHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxMagnesium (Mg)0.001% maxPotassium (K)0.1% maxSulfate (SO4)0.002% maxpH of a 5% solution at 25°C5.0-8.8
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1