324411
Dynamin Inhibitor II, MiTMAB
The Dynamin Inhibitor II, MiTMAB, also referenced under CAS 1119-97-7, controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Synonim(y):
Dynamin Inhibitor II, MiTMAB, Tetradecyl trimethyl ammonium Bromide, Myr istyl tri methyl ammonium Bromide, TTAB
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (titration)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
water: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Hill, T.A., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 3275.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3