Kluczowe dokumenty
324413
Sigma-Aldrich
Dynamin Inhibitor IV, Hydroxy-Dynasore
The Dynamin Inhibitor IV, Hydroxy-Dynasore controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonim(y):
Kwas 3-hydroksynaftaleno-2-karboksylowy-(2,4,5-trihydroksybenzylideno)-hydrazyd
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14N2O5
Masa cząsteczkowa:
338.31
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
A highly potent (IC50 = 0.38 and 2.6 µM for dynamin I and dynamin II, respectively), cell-permeable and in vivo bioavailable (30 mg/kg in mice, i.p.) hydroxylated analog of Dynamin Inhibitor I, Dynasore (Cat. No. 324410).
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Inne uwagi
Harper, C.B., et al. 2011. J. Biol. Chem.286, 35966.
Howes, M.T., et al. 2010. J. Cell Biol.190, 675.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3