Kluczowe dokumenty
324414
Sigma-Aldrich
Inhibitor dynaminy V, 34-2
The Dynamin Inhibitor V, 34-2 controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Synonim(y):
2-cyjano-N-oktylo-3-(1-(3-dimetyloaminopropylo)-1H-indol-3-ylo)-akrylamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H36N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(NCCCCCCCC)/C(C#N)=C/C1=CN(CCCN(C)C)C2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C25H36N4O/c1-4-5-6-7-8-11-15-27-25(30)21(19-26)18-22-20-29(17-12-16-28(2)3)24-14-10-9-13-23(22)24/h9-10,13-14,18,20H,4-8,11-12,15-17H2,1-3H3,(H,27,30)/b21-18+
Klucz InChI
MYIMRONQBLZJFI-DYTRJAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek, allosteryczny inhibitor dynaminy (IC50 = 6,9 µM i 14 µM odpowiednio dla pełnej długości dynaminy I i aktywności GTPazy dynaminy II in vitro). 10 µM tego związku powoduje niewydolność cytokinezy na etapie rozszczepienia w hodowlach HeLa, przy czym 82% komórek, które wchodzą w mitozę, staje się wielojądrzasta, a 97% powoduje śmierć komórki. Wykazuje jednak znacznie mniejszy wpływ na komórki NIH3T3 w tym samym stężeniu. Wywołuje zależne od dawki zmniejszenie wzrostu komórek w hodowlach SMA-560, SJ-G2, SW480, MCF-7 i A2780, będąc najbardziej wrażliwym spośród panelu innych linii komórek rakowych (GI50 = 4,0-37 µM). Ponadto wykazano, że jest 6-krotnie bardziej aktywny (IC50 = 5,0 µM) niż endocytoza za pośrednictwem receptora dynaminy (RME) w komórkach U2OS i 15-krotnie bardziej aktywny (IC50 = 1,3 µM) niż Dynasore (nr kat. 324410) w innym teście aktywności GTPazy Dynaminy I.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Chircop, M. et al. 2011. Mol. Cancer Ther.10, 1553.
Hill, T.A., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 3762.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2