Kluczowe dokumenty
SLHA025
Millipore
Millex MCE syringe filter
0.45 µm, 25 mm diameter, Millex-HA mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Synonim(y):
disposable syringe filter, mixed cellulose esters syringe filter, syringe filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex
Właściwości
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Wysokość
25 mm
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
3.9 cm2
pojemność
100 mL
Matryca
MF-Millipore
wielkość porów
0.45 μm pore size
0.45 μm
moc wejściowa
sample type aqueous solution(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: HA
Zastosowanie
0.45 µm pore size, 25 mm diameter, Millex-HA mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Opakowanie
non sterile
Postać fizyczna
Color Code: Clear inlet/clear outlet
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Once sterilized, can be used as a sterilizing filter for aqueous solutions
  • Mode of Action: Filtering
  • Application: General laboratory analysis
  • Intended Use: Clarifying small volumes of aqueous solutions
  • Instructions for Use: SLHA025NB: Please refer to Instructions for Use section of Millex syringe filter user guide
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3