SLGSR33SB
Millex™ MCE syringe filter
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Synonim(y):
0.22 μm MCE syringe filter, MF-Millipore™ MCE syringe filter, Millex-GS syringe filter, disposable syringe filter, mixed cellulose esters syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Poziom jakości
sterylność
ethylene oxide treated
sterile
linia produktu
Millex™
okres trwałości
3 yr
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pk of 250
producent / nazwa handlowa
Millipore
Parametry
≥75 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
metody
sterile filtration: suitable
Średnica
33 mm
inlet to outlet H
27 mm
pojemność
100 mL
kolor
blue
Matryca
MF-Millipore™
wielkość porów
0.22 μm
moc wejściowa
tissue culture medium
aqueous solution(s)
punkt pęcherzykowania
≥50 psi, water
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet (slip)
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Tailored to a variety of applications based on membrane type, housing and validation rating
- Specialized filter units to protect hemodialysis transducers from blood and moisture and for vacuum line protection
- Low extractables and low absorption membranes for minimum sample losses
- Faster flow rates and higher operating pressures for high performance need
- Sterilization of Aqueous Solutions, Organic Solvents and Gases, Filtration of High Value Protein or Small Molecule Components
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganisms
- Mode of Action: Filtering
- Application: Sterile Filtration
- Intended Use: Sterilization of small volumes of aqueous solutions
- Instructions for Use: Please refer to Instructions for Use section of Millex™ syringe filter user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3