Kluczowe dokumenty
SLGS025
Millipore
Millex MCE syringe filter
0.22 μm pore size syringe filter, 25 mm, hydrophilic MCE membrane, pore size 0.22 μm
Synonim(y):
disposable syringe filter, mixed cellulose esters syringe filter, syringe filter
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiały
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex
Właściwości
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex
Parametry
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
metody
analytical sample preparation: suitable
Wysokość
25 mm
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
4 cm2
pojemność
100 mL
wielkość porów
0.22 μm
moc wejściowa
sample type aqueous solution(s)
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet for slip
Informacje prawne
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3