Key Documents
PX1130
Sigma-Aldrich
3-Picoline
Synonim(y):
3-Picoline, 3-Methylpyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Numer indeksu EC:
203-636-9
ciśnienie pary
6 hPa
Poziom jakości
Próba
≥98% (GC)
Postać
liquid
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
tw
144 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
temp. przejścia
flash point 40 °C
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC): 98% min
Color: Yellow
Form: Clear liquid
Identity (IR-spectrum): Conforms
Water (H2O): 400ppm max
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup