Kluczowe dokumenty
MECY2MAG73KPXBK
Millipore
11468 Mouse Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel II Premix Opakowanie oszczędzające miejsce (luzem)
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
standard curve range: 1-5,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(Exodus-2/CCL21/6Ckine)
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(IFNβ1)
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(IL-11)
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(IL-20)
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(MIP-3β/CCL19)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(IL-16)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(MCP-5/CCL12)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(MDC/CCL22)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(MIP-3α/CCL20)
standard curve range: 2-10,000 pg/mL
(TARC/CCL17)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(Fractalkine/CX3CL1)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(IL-17A/F)
standard curve range: 5-20,000 pg/mL
(Erythropoietin (EPO))
metody
multiplexing: suitable
kompatybilność
configured for Premixed
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Cytokiny to immunomodulujące polipeptydy, które odgrywają kluczową rolę zarówno w adaptacyjnych, jak i wrodzonych reakcjach immunologicznych. Ogólny termin "cytokiny" obejmuje miokiny (wytwarzane przez komórki mięśniowe), limfokiny (wytwarzane przez aktywowane limfocyty Th), interleukiny (działające jako mediatory między limfocytami T) i chemokiny (odpowiedzialne za migrację limfocytów T). Jako jeden z mechanizmów regulacyjnych układu odpornościowego, cytokiny działają w fazie rozpoznawania, aktywacji lub efektorowej odpowiedzi immunologicznej, modulując rozwój i aktywność funkcjonalną podtypów limfocytów T, limfocytów B i komórek mieloidalnych. W związku z tym badania nad cytokinami odgrywają znaczącą rolę w osiągnięciu głębszego zrozumienia układu odpornościowego i jego wieloaspektowej odpowiedzi na większość antygenów, zwłaszcza tych, które składają się na proces zapalny. Ponadto model mysi i badania translacyjne na myszach dostarczają danych niezbędnych do zrozumienia roli cytokin i odpowiedzi immunologicznej zarówno w stanach normalnych, jak i chorobowych.
11468 Mouse Cytokine/Chemokine Bead Panel II Premixed 14 Plex zawiera wszystkie składniki niezbędne do pomiaru następujących 14 biomarkerów przy użyciu technologii 10549 9239: Erytropoetyna (EPO), Exodus-2/CCL21/6Ckine, Fraktalkina/CX3CL1, IFNβ1, IFNγ, IL-11, IL-16, IL-17A/F, IL-20, MCP-5/CCL12, MDC/CCL22, MIP-3α/CCL20, MIP-3β/CCL19, TARC /CCL17. Zestaw wykorzystuje 96-dołkowy format, zawiera liofilizowany standardowy koktajl, dwie kontrole jakości i może mierzyć do 38 próbek surowicy, osocza lub hodowli komórkowej/tkankowej w dwóch egzemplarzach.
Typ panelu: Cytokiny/Chemokiny
Zastosowanie
  • Anality: Erytropoetyna (EPO), Exodus-2, Fraktalkina/CX3CL1, IFNβ1, IFNγ, IL-11, IL-16, IL-17A/F, IL-20, MCP-5/CCL12, MDC (CCL22), MIP-3α/CCL20, MIP-3β/CCL19, TARC/CCL17.
  • Zalecany typ próbki: surowica, osocze i hodowla komórkowa
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: 1:2 rozcieńczenie surowicy i osocza. Supernatant hodowli tkankowej może wymagać rozcieńczenia odpowiednim podłożem kontrolnym.
  • Czas działania testu: przez noc lub jeden dzień
  • Kategoria badawcza: Zapalenie i immunologia
Inne uwagi
W celu uzyskania informacji na temat liniowości rozcieńczenia należy skontaktować się z działem technicznym.
Wrażliwość: Informacje na temat wrażliwości poszczególnych cytokin/chemokin znajdują się w protokole zestawu.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MECY2MAG73KPXBK