MCD8MAG-48K
MILLIPLEX® Mouse CD8+ T Cell Magnetic Bead Panel - Immunology Multiplex Assay
Inflammation/Immunology Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple cytokine and chemokine CD8+ biomarkers in mouse serum, plasma and cell culture samples.
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(Granzyme B, IL-4, TNFα)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(sFas, sFas Ligand, GM-CSF)
standard curve range: 3.7-15,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(sCD137 IFNγ, IL-2, MIP-1ß, RANTES)
standard curve range: 48.8-200,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 6.1-25,000 pg/mL
(IL-10)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
The MILLIPLEX® Mouse CD8+ T Cell Bead Panel enables you to focus on the therapeutic potential of Mouse CD8+ T Cell analytes. Coupled with the Luminex® xMAP® platform in a bead format, you receive the advantage of ideal speed and sensitivity, allowing quantitative multiplex detection of several analytes simultaneously, which can dramatically improve productivity.
The MILLIPLEX® Mouse CD8+ T Cell Bead Panel is the most versatile system available for Mouse CD8+ T Cell research.
This MILLIPLEX® kit offers you the ability to:
- Select a 15-plex premixed option or
- Choose any combination of analytes from our panel of 15 analytes to design a custom kit that better meets your needs.
- A convenient “all-in-one” box format gives you the assurance that you will have all the necessary reagents you need to run your assay.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
Specyficzność
There was no or minimum cross-reactivity between the antibodies and any other analytes in the panel (see details in assay protocol)..
Zastosowanie
- Analytes: sCD137, sFas, sFAS ligand, GM-CSF, Granzyme B, IFNγ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, MIP-1β, RANTES, TNF-α
- Recommended Sample type: serum, plasma or tissue/cell lysate and culture supernatant
- Recommended Sample dilution: neat
- Assay Run Time: One day or overnight
- Research Category: Inflammation & Immunology
Cechy i korzyści
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Powiązane treści
Odkryj zalety testów multipleksowych MILLIPLEX®, opartych na technologii testów multipleksowych Luminex® xMAP®, które zapewniają spójne, wysokiej jakości wyniki i zobacz, w jaki sposób te multipleksowe testy biomarkerów Luminex® są wykorzystywane do postępu badań.