Kluczowe dokumenty
MCKP1-110K
Millipore
11468 Panel 1 białek punktu kontrolnego w immunoonkologii myszy
Immuno-Oncology Multiplex Assay
Synonim(y):
luminex mysi immuno onkologiczny zestaw multipleksowy białek punktów kontrolnych, multipleks białek punktu kontrolnego IO myszy millipore, panel mysich testów immunologicznych na raka IO
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 101
(Galectin-1)
accuracy: 103
(CD80/B7-1)
accuracy: 103
(IFNγ)
accuracy: 104
(CTLA-4/CD152)
accuracy: 104
(PD-L2)
accuracy: 104
(TLR-2)
accuracy: 105
(4-1BBL/TNFSF9)
accuracy: 105
(BCA-1/CXCL-13)
accuracy: 105
(CD25/IL-2Rα)
accuracy: 105
(IL-10)
accuracy: 105
(LAG-3)
accuracy: 106
(5’-NT/CD73)
accuracy: 106
(PD-1)
accuracy: 106
(TIM-3)
accuracy: 106
(TNFα)
accuracy: 107
(CD137/4-1BB)
accuracy: 107
(CD27)
accuracy: 108
(E-Cadherin)
accuracy: 108
(Galectin-3)
accuracy: 108
(HVEM)
accuracy: 109
(CD40)
accuracy: 109
(GITR)
accuracy: 110
(B7-H2/ICOSL)
accuracy: 110
(CD226/DNAM-1)
accuracy: 111
(BTLA)
accuracy: 94
(GranzymeB)
accuracy: 95
(B7-H3/CD276)
accuracy: 96
(PD-L1)
standard curve range: 1.4 - 1000 pg/mL
(HVEM)
standard curve range: 11 - 8000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 137-100,000 pg/mL
(5’-NT/CD73)
standard curve range: 14 - 10000 pg/mL
(CD226/DNAM-1)
standard curve range: 14 - 10000 pg/mL
(CD40)
standard curve range: 14 - 10000 pg/mL
(PD-L1)
standard curve range: 14-10,000 pg/mL
(4-1BBL/TNFSF9)
standard curve range: 2.1 - 1500 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 2.7 - 2000 pg/mL
(CD25/IL-2Rα)
standard curve range: 21-15000 pg/mL
(BTLA)
standard curve range: 27-20000 pg/mL
(B7-H2/ICOSL)
standard curve range: 27-20000 pg/mL
(BCA-1/CXCL-13)
standard curve range: 3.4 - 2500 ng/mL
(Galectin-1)
standard curve range: 3.4-2500 ng/mL
(B7-H3/CD276)
standard curve range: 34.3 - 25000 pg/mL
(CD80/B7-1)
standard curve range: 342 - 250000 pg/mL
(E-Cadherin)
standard curve range: 4.1 - 3000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 41 - 30000 pg/mL
(GITR)
standard curve range: 41 - 30000 pg/mL
(Galectin-3)
standard curve range: 412 - 300000 pg/mL
(LAG-3)
standard curve range: 412 - 300000 pg/mL
(TLR-2)
standard curve range: 5.5 - 4000 pg/mL
(CD137/4-1BB)
standard curve range: 5.5 - 4000 pg/mL
(CTLA-4/CD152)
standard curve range: 5.5 - 4000 pg/mL
(TIM-3)
standard curve range: 55 - 40000 pg/mL
(CD27)
standard curve range: 55 - 40000 pg/mL
(PD-1)
standard curve range: 6.9 - 5000 pg/mL
(PD-L2)
standard curve range: 8.2 - 6000 pg/mL
(GranzymeB)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Białka immunologicznych punktów kontrolnych są kluczowymi regulatorami układu odpornościowego i celami leków w immunoterapii nowotworów. Cząsteczki immunologicznych punktów kontrolnych zostały znalezione na powierzchni komórek odpornościowych i komórek nowotworowych jako receptory aktywujące lub hamujące. Inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych, takie jak przeciwciała blokujące cytotoksyczny antygen-4 związany z limfocytami T (CTLA-4), białko zaprogramowanej śmierci komórki-1 (PD-1) i ligand zaprogramowanej śmierci komórki 1 (PD-L1), wykazały znaczną skuteczność w leczeniu różnych nowotworów. Ostatnie badania wykazały również, że wiele białek immunologicznego punktu kontrolnego może ulegać alternatywnemu splicingowi lub proteolitycznemu rozszczepieniu w celu wytworzenia rozpuszczalnych białek punktu kontrolnego. Poziomy ekspresji rozpuszczalnych i powierzchniowych białek immunologicznych punktów kontrolnych w krążeniu i w mikrośrodowisku guza (TME) mogą być wykorzystywane jako domniemane biomarkery immunologiczne do badań nad rakiem i odkrywania biomarkerów w chorobach immunologicznych.
11468 Mouse Immuno-Oncology Checkpoint Protein Panel 1 to 28-pleksowy zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich następujących analitów w surowicy, osoczu, supernatancie hodowli komórkowej, lizacie komórkowym i próbkach ekstraktu tkanki/nowotworu: 4-1BBL/TNFSF9, 5′-NT/CD73, B7-H2/ICOSL, B7-H3/CD276, BCA-1/CXCL-13, BTLA, CD137/4-1BB, CD226/DNAM-1, CD25/IL-2RαCD27, CD40, CD80/B7-1, CTLA-4/CD152, E-kadheryna, Galektyna-1, Galektyna-3, GITR, Granzym B, HVEM, IFNγ, IL-10, LAG-3, PD-1, PD-L1, PD-L2, TIM-3, TLR-2 i TNFα.
Typ panelu: MAGNETIC Circulating Cancer
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa między przeciwciałami i innymi analitami w tym panelu jest niewykrywalna lub nieistotna.
Zastosowanie
Mouse Immuno-Oncology Checkpoint Protein Panel 1 to multipleksowy panel oparty na kulkach, wykorzystujący technologię 10549 9239, umożliwiający jednoczesną analizę 28 białek immunologicznego punktu kontrolnego w mysiej surowicy, osoczu, supernatancie hodowli komórkowej, lizacie komórkowym i próbkach ekstraktu tkanki/nowotworu.
Jest to test inkubacji przez noc (16-18 godzin w temperaturze 2-8 °C).
Można użyć maksymalnie 25 μL na studzienkę rozcieńczonej surowicy lub osocza w stosunku 1:2. Próbki hodowli tkankowych mogą być stosowane w postaci czystej lub odpowiednio rozcieńczone w pożywce kontrolnej. Uwaga: Najlepsze wyniki przy użyciu próbek lizatu komórek/tkanek mogą wymagać rozcieńczenia w buforze testowym podczas testowania podobnie rozcieńczonego buforu lizującego pod kątem efektów matrycy.
Kategoria badawcza: Rak/immuno-onkologia
Anality:
4-1BBL/TNFSF9
5'-NT/CD73
B7-H2/ICOSL
B7-H3/CD276
BCA-1/CXCL-13
BTLA
CD137/4-1BB
CD226/DNAM-1
CD25/IL-2Rα
CD27
CD40
CD80/B7-1
CTLA-4/CD152
E-kadheryna
Galektyna-1
Galektyna-3
GITR
Granzym B
HVEM
IFNγ
IL-10
LAG-3
PD-1
PD-L1
PD-L2
TIM-3
TLR-2
TNFα
Cechy i korzyści
Zaprojektuj swój zestaw multipleksowy, wybierając dostępne anality w tym panelu.
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Inne uwagi
Wrażliwość: Informacje na temat wrażliwości poszczególnych cytokin/chemokin znajdują się w protokole zestawu.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Detection of cancer biomarkers through multiplex cancer assays can accelerate studies of normal homeostasis and tumorigenic processes. See how MILLIPLEX® multiplex cancer assays are advancing various cancer research areas including lung cancer, breast cancer, and immuno-oncology research.
Wykrywanie biomarkerów nowotworowych za pomocą multipleksowych testów nowotworowych może przyspieszyć badania normalnej homeostazy i procesów nowotworowych. Zobacz, jak multipleksowe testy nowotworowe MILLIPLEX® rozwijają różne obszary badań nad rakiem, w tym raka płuc, raka piersi i badania immunoonkologiczne.
Odkryj zasoby do badań nad rakiem z narzędziami do modelowania i profilowania hodowli komórkowych, genomiki, biomarkerów i nie tylko, aby zmaksymalizować swoje badania nad rakiem.
Odkryj zalety testów multipleksowych MILLIPLEX®, opartych na technologii testów multipleksowych Luminex® xMAP®, które zapewniają spójne, wysokiej jakości wyniki i zobacz, w jaki sposób te multipleksowe testy biomarkerów Luminex® są wykorzystywane do postępu badań.