primary antibodies
klon
8E1, monoclonal
masa cząsteczkowa
observed mol wt ~47 kDa
reaktywność gatunkowa
llama
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting z IgG3.
Analiza Western Blotting (WB): Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło IgG3 lamy, ale nie IgG1 i IgG2.
Testowane zastosowania
Oczyszczanie metodą immunopowinowactwa: Reprezentatywna partia została użyta w zastosowaniach oczyszczania metodą immunopowinowactwa (Daley, L.P., et. al. (2005). Clin Diagn Lab Immunol. 12(3):380-6; Daley-Bauer, L.P., et. al. (2010). Clin Vaccine Immunol. 17(12):2007-15).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła Mouse Anti-Llama IgG3 w zastosowaniach ELISA (Daley, L.P., et. al. (2005). Clin Diagn Lab Immunol. 12(3):380-6; Daley-Bauer, L.P., et. al. (2010). Clin Vaccine Immunol. 17(12):2007-15).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1