48-625MAG
MILLIPLEX® 2-Plex Phospo/Total mTOR - Cell Signaling Multiplex Assay
About This Item
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Powiązane treści
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.
Testy sygnalizacji komórkowej MILLIPLEX® ułatwiają wykrywanie fosfoprotein i białek całkowitych w szlakach komórkowych.