48-611MAG
MILLIPLEX® Akt/mTOR Phosphoprotein Magnetic Bead 11-Plex Kit - Cell Signaling Multiplex Assay
Synonim(y):
10549 Test sygnalizacji komórkowej, Test immunologiczny sygnalizacji Akt/mTOR, Test sygnalizacji komórkowej Millipore, Test transdukcji sygnału
About This Item
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
An overnight (4°C) incubation is recommended for best results.
This assay requires 25 μL diluted cell lysate per well.
This kit must be run using Assay Buffer 2 (provided).
The suggested working range of protein concentration for the assay is 15 to 150 ng of total protein/well (25 μL/well at 600 to 6,000 ng/mL).
Analytes available:
- Akt (Ser473)
- GSK3α (Ser21)
- GSK3β (Ser9)
- IGF1R (Tyr1135/Tyr1136)
- IR (Tyr1162/Tyr1163)
- IRS1 (Ser636)
- mTOR (Ser2448)
- p70S6K (Thr412)
- PTEN (Ser380)
- RPS6 (Ser235/Ser236)
- TSC2 (Ser939)
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Powiązane treści
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.
Testy sygnalizacji komórkowej MILLIPLEX® ułatwiają wykrywanie fosfoprotein i białek całkowitych w szlakach komórkowych.
Odkryj zalety testów multipleksowych MILLIPLEX®, opartych na technologii testów multipleksowych Luminex® xMAP®, które zapewniają spójne, wysokiej jakości wyniki i zobacz, w jaki sposób te multipleksowe testy biomarkerów Luminex® są wykorzystywane do postępu badań.