48-621MAG
MILLIPLEX® DNA Damage/Genotoxicity Magnetic Bead Panel - Cell Signaling Multiplex Assay
Synonim(y):
Cell Signaling DNA Damage Kit, DNA Damage Bead Panel, Genotoxicity Magnetic Beads
About This Item
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Powiązane treści
Exploring genotoxicity and DNA damage through multiplexing with MILLIPLEX® multiplex genotoxicity assays using Luminex® xMAP® technology enables the high-throughput measurement of phosphorylation levels of multiple proteins simultaneously and reduces sample volume, time, and cost.
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.
Testy sygnalizacji komórkowej MILLIPLEX® ułatwiają wykrywanie fosfoprotein i białek całkowitych w szlakach komórkowych.