48-660MAG
MILLIPLEX MAPK/SAPK Signaling 10-Plex Kit - Cell Signaling Multiplex Assay
Synonim(y):
Zestaw MAPK/SAPK 10-Plex, Zestaw do sygnalizacji komórkowej
About This Item
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
assay range
inter-assay cv: 4-13%
intra-assay cv: 3-10%
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
- An overnight (4°C) incubation is recommended for best results.
- This assay requires 25 μL diluted cell lysate.
- This kit must be run using Assay Buffer 2 (provided).
- 1 - 25 μg cell lysate/well (recommended starting concentration is 20 μg cell lysate/well).
Signaling
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Powiązane treści
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.
Testy sygnalizacji komórkowej MILLIPLEX® ułatwiają wykrywanie fosfoprotein i białek całkowitych w szlakach komórkowych.