Key Documents
MABX8292
Sigma-Aldrich
Anti-Hepatitis B Core Antigen (HBcAg) Antibody, (1mg)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
klon
2
monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, virus
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG2b
Opis ogólny
Recombinant full-length HBcAg
Specyficzność
Core antigen of Hepatitis B virus
Jakość
Detect HBcAg using mouse monoclonal Anti-HBcAg, Cat No MABX8292-1KC, validated for use in ELISA
Postać fizyczna
Purified mouse monoclonal antibody in buffer containing 10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.05% NaN3
Przechowywanie i stabilność
2-8C. For long-term storage, freeze at -20C.
Inne uwagi
Core Ag of Hepatitis B virus