MABT917
Anti-Connexin 43 Antibody, clone 2F5
clone 2F5, from mouse
Synonim(y):
Gap junction alpha-1 protein, CX43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GJA1(2697)
rat ... Gja1(24392)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in mouse heart tissue lysates, NRK cell lysates, and MDCK cell lysates (Courtesy of Joell Solan in Paul Lampe′s Lab at Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Connexin 43 in NRK cells (Courtesy of Joell Solan in Paul Lampe′s Lab at Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA).
Cell Structure
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Connexin 43 in human heart tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1