Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5701095
Sigma-Aldrich
Anty-SIRT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
2.56 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIRT1(23411)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek sirtuin, homologów drożdżowego białka Sir2. Członkowie rodziny sirtuin charakteryzują się domeną rdzeniową sirtuiny i są pogrupowani w cztery klasy. Funkcje ludzkich sirtuin nie zostały jeszcze określone; wiadomo jednak, że białka sirtuin drożdży regulują epigenetyczne wyciszanie genów i hamują rekombinację rDNA. Badania sugerują, że ludzkie sirtuiny mogą funkcjonować jako wewnątrzkomórkowe białka regulatorowe z aktywnością mono-ADP-rybozylotransferazy. Białko kodowane przez ten gen należy do klasy I rodziny sirtuin. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Syntetyczny peptyd ludzkiego SIRT1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)